Merck
550329
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylchromone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
PVHDLBFVSMGZAA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-bromo-2-metylochromon jest pochodną 2-metylochromonu, którą można otrzymać z 6-bromo-2-metylo-4-okso-4H-benzopirano-3-karboksylanu etylu poprzez hydrolizę, a następnie dekarboksylację.
Zastosowanie
6-bromo-2-metylochromon może być stosowany do otrzymywania 6-bromochromono-2-karboksyaldehydu poprzez utlenianie za pomocą ditlenku selenu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective C-3 monochlorination of 2-methylchromones and chromone-2-carboxaldehydes.
Jagadeesh SG, et al.
Synthetic Communications, 28(20), 3827-3833 (1998)
A highly practical route to 2-methylchromones from 2-acetoxybenzoic acids.
Jung JC, et al.
Synthetic Communications, 31(12), 1837-1845 (2001)