Merck
550310
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyano-4-methylcoumarin
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3BrC4H3O2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
186-190 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C(C#N)C(=O)Oc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C11H6BrNO2/c1-6-8-4-7(12)2-3-10(8)15-11(14)9(6)5-13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
NPCFOYALAZMRDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-bromo-3-cyjano-4-metylokumaryna jest pochodną 3-cyjanokumaryny, która stanowi ważną klasę heterocykli do przygotowywania barwników metinowych i związków bioaktywnych. Można ją otrzymać w reakcji 5′-bromo-2′-hydroksyacetofenonu z malononitrylem w obecności jodu w warunkach mikrofalowych lub termicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iodine-mediated one-pot synthesis of 3-cyanocoumarins and 3-cyano-4-methylcoumarins.
Sharma D and Makrandi JK.
J. Serb. Chem. Soc., 79(5), 527-531 (2014)