Merck
550140
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-benzoyl-6-nitrobenzofuran
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
230-234 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(oc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10N2O4/c16-13-11-7-6-10(17(19)20)8-12(11)21-15(13)14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,16H2
Klucz InChI
VBCOORLNGQAWSF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3