Merck
549894
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9-(3-(dimethylamino)propyl)-thioxanthen-9-ol
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20ClNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
148-151 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H20ClNOS/c1-20(2)11-5-10-18(21)14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(19)12-15(17)18/h3-4,6-9,12,21H,5,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
YJINNJOMTOJZBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phospholipid-sensitive calcium-dependent protein kinase: inhibition by antipsychotic drugs.
Schatzman RC, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 98(3), 669-676 (1981)