Merck
549827
Sigma-Aldrich
4-Bromophenoxyacetic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
zanieczyszczenia
4.5% 4-bromophenoxy alcohol.
mp
149-153 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)COc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
SZEBGAQWWSUOHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-bromofenoksyoctowy, znany również jako p-bromofenoksyoctan, jest pochodną kwasu fenoksyalkanowego. Jest to elicitor chemiczny, który może indukować aktywność β-glukuronidazy (GUS) w ryżu.[1]
Zastosowanie
Kwas 4-bromofenoksyoctowy może być stosowany jako materiał wyjściowy do przygotowania radiojodowanych pochodnych kwasu fenoksyoctowego o potencjalnym zastosowaniu jako radiofarmaceutyki.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Finding new elicitors that induce resistance in rice to the white-backed planthopper Sogatella furcifera.
He X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 25(23), 5601-5603 (2015)
Radioiodinated phenoxyacetic acid derivatives as potential brain imaging agents. I. Efficient synthesis via trimethylsilyl intermediates.
Ohmomo Y, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 37(9), 2276-2281 (1989)
Chayanis Sutcharitchan et al.
Food chemistry, 322, 126766-126766 (2020-04-20)
A simple, rapid, and effective method based on salting-out extraction and LC-MS/MS techniques was developed for the determination of 39 plant growth regulator (PGR) residues in two of the most common root and rhizome Chinese herbs, Codonopsis Radix (Dangshen) and