Merck
549770
Sigma-Aldrich
Methyl 3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate
97%
Synonim(y):
3-((Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClF3O2
Masa cząsteczkowa:
256.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
gęstość
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
Klucz InChI
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
198.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)