Merck
549445
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(chlorodimethylsilane)
95%
Synonim(y):
1,4-Bis(chlorodimethylsilyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4[ClSi(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
tw
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
130-133 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)