Merck
549177
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpyrazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
192-196 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3O/c1-20-14-9-7-12(8-10-14)15-11-16(17)19(18-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,17H2,1H3
Klucz InChI
LMLGFNHDEGGHOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Amino-3-(4-metoksyfenylo)-1-fenylopirazol należy do rodziny pochodnych 5-aminopirazolu, które są środkami bioaktywnymi. Znajdują one szeroki zakres zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i agrochemicznym.
Zastosowanie
5-amino-3-(4-metoksyfenylo)-1-fenylopirazol (3-(4-metoksyfenylo)-1-fenylo-1H-pirazolo-5-amina) może być stosowany do wytwarzania pochodnych pirazolo[3,4-b]pirydyny o silnym działaniu przeciwzapalnym przeciwko interleukinie-6 (IL-6).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Approaches towards the synthesis of 5-aminopyrazoles.
Aggarwal R, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 7(1), 179-197 (2011)
Sandip B Bharate et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7167-7176 (2008-07-16)
In the present article, we have synthesized three different series of pyrazolo[3,4-b]pyridines and their structural analogues using novel synthetic strategy involving one-pot condensation of 5,6-dihydro-4H-pyran-3-carbaldehyde/2-formyl-3,4,6-tri-O-methyl-D-glucal/chromone-3-carbaldehyde with heteroaromatic amines. All synthesized compounds were evaluated for their anti-inflammatory activity against TNF-alpha and