Merck
549010
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Synonim(y):
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
tw
168-169 °C (lit.)
gęstość
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)