Merck
548367
4-(Dibenzylamino)benzaldehyde-N,N-diphenylhydrazone
97%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2N2CHC6H4N(CH2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.60
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
148-152 °C (lit.)
λmax
362 nm
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)c2ccc(cc2)\C=N\N(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H29N3/c1-5-13-29(14-6-1)26-35(27-30-15-7-2-8-16-30)31-23-21-28(22-24-31)25-34-36(32-17-9-3-10-18-32)33-19-11-4-12-20-33/h1-25H,26-27H2/b34-25+
InChI key
IRKBOPBCDTWDDY-YQCHCMBFSA-N
Application
Organic photoconductor. Charge transporting molecule for NLO applications.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)