Merck
548286
Sigma-Aldrich
6-[(2-Hydroxyethyl)sulfonyl]benzoxazol-2-(3H)-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
207-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H9NO5S/c11-3-4-16(13,14)6-1-2-7-8(5-6)15-9(12)10-7/h1-2,5,11H,3-4H2,(H,10,12)
Klucz InChI
NLKFSULXKPSHMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)