Merck
548243
3-Amino-4-chlorobenzamide
96%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C6H3(Cl)C(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.60
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-231-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
mp
167-171 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H7ClN2O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
InChI key
QHMDKGRWJVOUFU-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Amino-4-chloro-benzamide can undergo Suzuki coupling reaction with phenyl boronic acid in the presence of chloro(di-2-norbornylphosphino)(2′-dimethylamino-1,1′-biphenyl-2-yl)palladium(II) catalyst to form the corresponding biaryl aniline derivative.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient synthesis of substituted biaryl anilines and biaryl phenols via a Suzuki cross-coupling reaction.
Liu B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(11), 1779-1782 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45260-25G-F04061832325019
45260-100G-F04061833371091
861006-100G04061833039991
861006-10G04061833040003
861006-25G04061833040010