Merck
548197
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol diacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COS(CH2)8SCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
37-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)