Merck
547859
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[[(CH3)3Si]2N]3Er
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
648.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
97%
mp
166-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([Er](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C