Merck
547212
Sigma-Aldrich
cis-7-Decenal
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH=CH(CH2)5CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
tw
143-145 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
Klucz InChI
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)