Merck
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptane
98%
Synonim(y):
Heptanal dimethyl acetal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4105 (lit.)
tw
183 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
136.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.8 °C - closed cup