Merck
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexane
98%
Synonim(y):
Hexanal dimethyl acetal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
tw
163-164 °C (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
130.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)