Merck
547034
Sigma-Aldrich
Z-D-Tyrosine methyl ester
optical purity ee: 99% (HPLC), 97%
About This Item
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −48°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
93-97 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c1-23-17(21)16(11-13-7-9-15(20)10-8-13)19-18(22)24-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,20H,11-12H2,1H3,(H,19,22)/t16-/m1/s1
Klucz InChI
SLLMDHBKALJDBW-MRXNPFEDSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)