Merck
546992
Sigma-Aldrich
Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]20/D −47°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
81-86 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-8(13)4-7(11)6-12/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Klucz InChI
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.