Merck
546771
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodofluorene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
216-218 °C (lit.)
ciąg SMILES
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Klucz InChI
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3