Merck
546453
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
96%
mp
74-77 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
Klucz InChI
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)