Merck
546305
Sigma-Aldrich
6-(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
167-171 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)CC2
InChI
1S/C10H9BrN2O/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(14)13-12-9/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Klucz InChI
CDDNLMGOLYMTSF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)