Kluczowe dokumenty
545902
3-(4-Fluorophenoxy)propionitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4O(CH2)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
274 °C (lit.)
gęstość
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
Klucz InChI
MSQBUHCLFYFIGC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)