Merck
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
36-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)