Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OCO(CH2)4CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI key
FTJATNSAFIFEDU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
174.9 °F - closed cup
flash_point_c
79.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A stereoselective synthesis of (+)-physoperuvine using a tandem aza-Claisen rearrangement and ring closing metathesis reaction.
Zaed AM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(13), 2678-2680 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 545643-5G | 04061836686017 |