Merck
545481
(1R,2S)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
SMILES string
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI key
FZVHJGJBJLFWEX-AAEUAGOBSA-N
assay
98%
optical activity
[α]20/D +15°, c = 2 in chloroform
mp
45-48 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)