Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł 410,25 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
212-455-4
Beilstein/REAXYS Number:
1098642
Assay:
96%
Form:
liquid
410,25 zł
Cena katalogowa547,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
83 °C/19 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3
InChI key
VUGRNZHKYVHZSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1-Octyn-3-ol was used in the synthesis of synthetic tricolorin A, a novel tetrasaccharide macrolactone that is a natural herbicide†.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 96% | description 97% |
| assay 96% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.4560 (lit.) |
| form liquid | form - |
| density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.880 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 83 °C/19 mmHg (lit.) | bp 76-78 °C/2 mmHg (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?