Merck
545244
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanethiol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
gęstość
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCOc1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)