Merck
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8BrNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.09
Beilstein:
6246836
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
mp
147-149 °C
ciąg SMILES
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
Inne uwagi
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)