Kluczowe dokumenty
545058
Neodymium(III) bromide hydrate
99.999%
About This Item
Wzór liniowy:
NdBr3 · xH20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.95 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999%
gęstość
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Br[Nd](Br)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)