Merck
544477
Sigma-Aldrich
1,6-Dimethoxyhexane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2)6OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
tw
182-183 °C (lit.)
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael G Wade et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 89(1), 304-313 (2005-10-14)
Previous studies of the toxicity of candidate fuel additives identified severe testicular toxicity in animals exposed to 1,6-dimethoxyhexane (DMH). A series of studies were conducted to characterize the effects of DMH on spermatogenesis and to compare the effects of DMH