Merck
544426
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H4C(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
mp
82-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccccc1)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C20H16O2/c21-20(17-9-5-2-6-10-17)18-11-13-19(14-12-18)22-15-16-7-3-1-4-8-16/h1-14H,15H2
Klucz InChI
NMPNTBQOLRXPGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-benzyloksybenzofenon jest również znany jako [4-(benzyloksy)fenylo](fenylo)metanon. Reaguje z propiofenonem w obecności nowego odczynnika tytanowego, tworząc izomery trifenylobutenu, które wykazują aktywność uterotropową.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reductive condensation of 4-benzyloxybenzophenone and propiophenone, and the estrogenic activity of 1-benzyloxy-4-(1,2-diphenylbut-1-enyl) benzene.
Zolotareva VA, et al.
ChemInform, 21(50) (1990)