Merck
543748
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
248-251 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1=CC(=O)Oc2ccc(F)cc12
InChI
1S/C9H5FO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
Klucz InChI
JCOYNGQUPPGRNB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin undergoes direct sulfanylation with thiols in water to yield corresponding 4-sulfanylcoumarins.
Zastosowanie
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin may be used to synthesize chromenopyridinones.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eco-friendly construction of highly functionalized chromenopyridinones by an organocatalyzed solid-state melt reaction and their optical properties.
Paul S and Lee YR.
Green Chemistry, 18(6), 1488-1494 (2016)
Direct sulfanylation of 4-hydroxycoumarins with thiols in water.
Peng YY, et al.
Tetrahedron Letters, 50(20), 2405-2406 (2009)