Merck
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
Synonim(y):
3-Bromo-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4BrFO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
130-134 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
Klucz InChI
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)