Merck
543330
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromobenzyloxy)benzaldehyde
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
88-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H11BrO2/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-9H,10H2
Klucz InChI
HGCGRPJQAXHMMI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)