Merck
542598
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)iodobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
217-219 °C (lit.)
gęstość
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)Oc1ccc(I)cc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)