Merck
542539
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(F)(O(CH2)3CH3)BOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
65-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-4-16-10-8(11(14)15)5-7(13)6-9(10)12/h5-6,14-15H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
DREJEOAXSCRYPA-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)