Merck
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
mp
69-73 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contains varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3