Merck
542253
Sigma-Aldrich
2′,5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)COC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
107-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8Cl2O2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
Klucz InChI
OSXVZDOVYCTYCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)