Merck
542016
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
98%
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(O)C6H3(Br)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.11
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98%
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI key
IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
assay
98%
mp
111-114 °C (lit.)
General description
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone (HBBP) can be synthesized by employing p-bromophenyl benzoate as a starting material.[1]
Application
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone may be used:
  • As a raw material for the synthesis of various monocondensed Schiff bases.[1]
  • In the preparation of 4-bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.[2]
  • As a reactant in the synthesis of 4-bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino)phenylimino] phenylmethyl} phenol.[3]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
4-Bromo-2-{[2-(2-hydroxybenzylideneamino) phenylimino] phenylmethyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(12), o4608-o4608 (2007)
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)(phenyl) methanone.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 64(10), o1873-o1873 (2008)
4-Bromo-2-{a-[1-(2-thienyl) benzimidazol-2-yl] benzyl} phenol.
Yang FK, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 63(6), o3041-o3041 (2007)