Merck
541982
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(Cl)(OH)C6H2COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
115-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-11-7-9(15)6-10(13(11)17)12(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,17H
Klucz InChI
DAACDYIERDIOLH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)