Merck
541974
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(Cl)(OH)COC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
83-86 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H7BrCl2O2/c14-10-6-7(15)5-9(13(10)18)12(17)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6,18H
Klucz InChI
YDOASFSKJSZNAO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Bromo-2′,5-dichloro-2-hydroxybenzophenone is a halogenated aromatic ketone useful in organic synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)