Merck
541966
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(OH)C6H3COC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
104-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
Klucz InChI
JTYCQJZUXZTAEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)