Merck
541869
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2TiCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
123-144 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](Cl)(Cl)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2ClH.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;;/h2*7,12H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*8-7-;;;
Klucz InChI
ATKXYIKEKNPVBT-KKUWAICFSA-J
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3