Merck
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
NH2C6H3(F)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
bp
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCc1c(N)cccc1F
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)