Merck
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
Synonim(y):
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15BrO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
zanieczyszczenia
≤2% calcium carbonate
mp
136-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
Klucz InChI
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)