Merck
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-β-D-mannopyranose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
127-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
Klucz InChI
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)