Merck
540870
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorobenzenethiol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
62-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
Sc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
Klucz InChI
WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-Dichlorobenzenethiol (3,5-dichlorothiophenol) is a halogenated aromatic thiol.
Zastosowanie
3,5-Dichlorobenzenethiol may be used to synthesize hyperbranched poly(phenylene sulfide) [HPPS] and bis-(3,5-dichlorophenyl) sulfide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low-polydispersity Hyperbranched Polyphenylene Sulfide as a Protectant for Palladium Nanocomposites.
Meng Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(4), 500-502 (2015)
Synthesis of dendritic oligo (aryl sulfone) s as supports for synthesis.
Taylor PC, et al.
Tetrahedron, 61(52), 12314-12322 (2005)
Semimetallic transport in nanocomposites derived from grafting of linear and hyperbranched poly (phenylene sulfide) s onto the surface of functionalized multi-walled carbon nanotubes.
Jeon IY, et al.
Macromolecules, 41(20), 7423-7432 (2008)
Homan Kang et al.
Scientific reports, 5, 10144-10144 (2015-05-29)
Recently, preparation and screening of compound libraries remain one of the most challenging tasks in drug discovery, biomarker detection, and biomolecular profiling processes. So far, several distinct encoding/decoding methods such as chemical encoding, graphical encoding, and optical encoding have been