Merck
540560
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-2-naphthol
97%, optical purity ee: 99% (HPLC)
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H10OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +75°, c = 1 in THF
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
160-166 °C (lit.)
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
Klucz InChI
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)