Merck
540536
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-Pseudoephedrine-(R)-2-methylhydrocinnamamide
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +16°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO2/c1-15(14-17-10-6-4-7-11-17)20(23)21(3)16(2)19(22)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,15-16,19,22H,14H2,1-3H3/t15-,16+,19-/m1/s1
Klucz InChI
YBSOZNKAYZZSLZ-JTDSTZFVSA-N
Informacje prawne
Licensed under U.S. Patent 5 488 131
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)